Learn More
Corning™ Stripettor™ Ultra Pipette Controller Accessory, Battery Set
Codice prodotto. 17801935 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Set of 3
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17801935 Set of 3 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17801935 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4994
In stock
Aggiungi al carrello
Battery set for the Stripettor Ultra Pipette Controller provide 8 hours of continuous use.
Battery set for Corning Stripettor Ultra Pipet Controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria NiHM
Tipo Battery Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stripettor Ultra Pipette Controller
Quantità Set of 3