Learn More
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Codice prodotto. 15482837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482837 5 g 5g
15472837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15482837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047099.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 862121-57-1 | C4F12N2O8S4Sr | 647.891 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862121-57-1
Formula molecolare C4F12N2O8S4Sr
Molecular Weight (g/mol) 647.891
Numero MDL MFCD23380176
InChI Key DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt
PubChem CID 134159298
IUPAC Name strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto di fusione >200°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 5 g
Formula lineare [(CF3SO2)2N]2Sr
Numero UN UN3261
Peso formulazione 647.91
Sensibilità Hygroscopic