Learn More
Strontium Chloride, 6-Hydrate, Low in Magnesium, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588214 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15588214 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15588214 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 403601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.11€
    299.15€ / 500g
    Risparmia 226.96€
    43% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Chloride
Nota nome 6-Hydrate, Low in Magnesium
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.96kg
Formula molecolare SrCl2·6H2O
Peso formulazione 266.62
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate