Learn More
Strontium Chloride, 99-102%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11423673 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423673 250 g 250g
11493723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423673 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8320/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Punto di fusione 115°C
Colore White
pH 5.0 to 7.0
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 266.62g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate