Learn More
Strontium chloride, 99.99%, (trace metal basis), anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1250.0°C |
| Materiale o nome chimico | Strontium chloride |
| Punto di fusione | 873.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 54.4 to 55.9% (Sr) |
| Formula lineare | SrCl2 |
| Indice di Merck | 15, 8970 |
| Vedi altri risultati |