Learn More
Strontium chloride, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Descrizione
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1250°C |
| Materiale o nome chimico | Strontium Chloride |
| Punto di fusione | 873°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Indice di rifrazione | 1.65 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5%, metal basis |
| Densità | 3.052 |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Strontium chloride, anhydrous
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride