Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, 99-103%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11497892 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11497892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11497892 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215258390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Chloride Hexahydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99-103%
Peso formulazione 266.6
Grado Reagente ACS