Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, 99 to 103%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15622750 100 g Flacone in polietilene 100g
15632750 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15622750 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 255521100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Punti di ebollizione 1250°C
Materiale o nome chimico Strontium Chloride Hexahydrate
Punto di fusione 874°C
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare SrCl2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 266.62g/mol
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.930g/cm3 at 20°C