Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, 99 to 103%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1250°C |
| Materiale o nome chimico | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Punto di fusione | 874°C |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | SrCl2 · 6H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 266.62g/mol |
| Percent Purity | 99.0 to 103.0% |
| Grado | Reagente ACS |
| Vedi altri risultati |