Learn More
Strontium chloride hexahydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10589823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10589823 500 g Flacone in plastica 500g
10349220 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10589823 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315085000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium chloride hexahydrate
Punto di fusione 115.0°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare SrCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 8970
Informazioni di solubilità Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 266.62
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate