Learn More
Strontium chloride hexahydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10752315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752315 250 g Flacone in plastica 250g
10742315 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10752315 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194122500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Strontium chloride hexahydrate
Punto di fusione 115.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare SrCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 8970
Informazioni di solubilità Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 266.62
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Informativa sulla privacy.