Learn More
Strontium chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Codice prodotto. 11397037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397037 25 g 25g
11307047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010877.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium chloride hexahydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.65
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.93 g/mL
Indice di Merck 14,8840
Peso formulazione 266.62 (158.53 Anhydrous)
Percent Purity 99.9965%
Grado Puratronic