Learn More
Strontium chloride hexahydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15691370 1 kg 1kg
15681370 100 g 100g
15611380 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15691370 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 139091KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Chloride Hexahydrate
Quantità 1 kg
Formula lineare SrCl2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 266.62g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss.