Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | SrCl2 · 6H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 266.62g/mol |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate