Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30423786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423786 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68765050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Quantità 50 g
Sinonimo Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
InChI Formula InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
IUPAC Name dichlorostrontium;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 266.62
Peso formulazione 265.9067