Learn More
Strontium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30428473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS687678250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Formula molecolare SrCl2
Quantità 250 g
Sinonimo Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
IUPAC Name strontium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 158.53
Peso formulazione 157.8433