Learn More
Strontium, distilled dendritic pieces, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11338947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11338947 5 g Ampule 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11338947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038624.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
Nota nome Distilled dendritic pieces
CAS 7440-24-6
Quantità 5 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Air and moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Sr
Numero MDL MFCD00134060
Numero UN UN3208
Sinonimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Molecular Weight (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Percent Purity 99.95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium, dendritic pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium