Learn More
Strontium fluoride, Optical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11371628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11371628 2 g 2g
11381628 10 g 10g
11361628 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11371628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011020.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-48-4
Formula molecolare F2Sr
Molecular Weight (g/mol) 125.62
Numero MDL MFCD00011251
InChI Key FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium fluoride
Punto di fusione 1473°C
Forma fisica Broken Crystals
Quantità 2 g
Indice di Merck 14,8842
IUPAC Name strontium(2+) difluoride
Peso formulazione 125.62
Grado Optical
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.442
Densità 4.240 g/mL