Learn More
Strontium iodide, anhydrous, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 15482937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482937 100 g 100g
15462937 5 g 5g
15472937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15482937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047268.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10476-86-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-86-5
Numero MDL MFCD00049557
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium iodide
Punto di fusione 515°C
Nota nome Anhydrous
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Odore Odorless
Sensibilità Light Sensitive & Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.550g/mL
Indice di Merck 14,8844
Peso formulazione 341.43
Percent Purity 97%