Learn More
Strontium Isotopic Standard: Sr @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Natural abundance), VHG™
Codice prodotto. 30003165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003165 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003165 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLISSR50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Strontium Isotopic Standard: Sr @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Natural abundance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
CAS 7440-24-6
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Strontium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Sr
Sinonimo Sr
InChI Formula InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Quantità 50 mL
Peso formulazione 87.906 g/mol