Learn More
Strontium molybdenum oxide, 99%
Codice prodotto. 11393748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393748 50 g 50g
11383748 10 g 10g
11303758 250 g 250g
11313758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11393748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040238.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
It is used as an optical material for a small range of special applications, for example, as an optical coating on lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13470-04-7
Formula molecolare SrMoO4
Numero MDL MFCD00049550
Sinonimo Strontium molybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium molybdenum oxide
Punto di fusione (decomposition)
Nota nome Ba < 0.3%
Colore Colorless
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (excluding Ba)
Densità 4.54
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acid
Peso formulazione 247.56