Learn More
Strontium nitrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10412760 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Unit Size:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10412760 5 kg Flacone in plastica 5kg
10656430 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10412760 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438520050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10042-76-9
Formula molecolare N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
Numero MDL MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC Name strontium(2+) dinitrate
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Strontium nitrate
Punto di fusione 570.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
pH 5 to 7 (at 5% 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 kg
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Sr(NO3)2
Indice di Merck 15,8975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 211.63
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium nitrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.