Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium nitrate |
| Punto di fusione | 570.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | Sr(NO3)2 |
| Indice di Merck | 15,8975 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Strontium nitrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.