Learn More
Strontium nitrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10155040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155040 250 g Flacone in plastica 250g
10617212 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10155040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222562500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Strontium nitrate, 99+%, N2O6Sr, CAS Number-10042-76-9, bdg873aqzl, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt 2:1, hsdb 787, nitric acid, strontium salt, nitrate de strontium french, strontium nitrate sr no3 2, strontium nitrate, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, 1kg | CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-76-9
Formula molecolare N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
Numero MDL MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium nitrate
Punto di fusione 570.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 0.1% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Densità 2.99
Formula lineare Sr(NO3)2
Indice di Merck 15, 8975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
IUPAC Name strontium;dinitrate
Peso formulazione 211.63
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.