Learn More
Strontium nitrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15602620 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15602620 100 g 100g
15612620 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15602620 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 243426100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-76-9
Formula molecolare N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
Numero MDL MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Nitrate
Quantità 100 g
Formula lineare Sr(NO3)2
Numero UN 1507
IUPAC Name strontium;dinitrate
Peso formulazione 211.63g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene