Learn More
Strontium nitrate, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071818 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
Codice prodotto. 15621380
Marca: Honeywell-Fluka 139141KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-76-9
Formula molecolare N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
Numero MDL MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Nitrate
Quantità 1 kg
Formula lineare Sr(NO3)2
Numero UN 1507
IUPAC Name strontium;dinitrate
Peso formulazione 211.63g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado puriss.