Learn More
Strontium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673480 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Dimensione della confezione:
50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15673480 50 kg Fiberboard Box 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15673480 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3163350KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium nitrate
Punto di fusione 570°C (literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric)
CAS 10042-76-9
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Note percentuale saggio complexometric
Formula molecolare N2O6Sr
Formula lineare Na2S2O3 · 5H2O
Numero MDL MFCD00011248
Numero UN UN1507
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
IUPAC Name strontium;dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Peso formulazione 211.63
Percent Purity >99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.980 g/cm3