Learn More
Strontium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium Nitrate |
| CAS | 10042-76-9 |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | N2O6Sr |
| Formula lineare | Sr(NO3)2 |
| Numero MDL | MFCD00011248 |
| Numero UN | 1507 |
| Sinonimo | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
| InChI Key | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2] |
| Vedi altri risultati |