Learn More
Thermo Scientific Chemicals Strontium ranelate
Codice prodotto. 17291152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17291152 100 g 100g
17271152 5 g 5g
17281152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17291152 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463011000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 135459-87-9 | C24H18N4O16S2Sr, C12H6N2O8SSr2 | 770.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135459-87-9
Formula molecolare C12H6N2O8SSr2
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium ranelate
Quantità 100 g
Peso formulazione 513.49