Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Sr |
| Concentrazione | 1±0.02 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Sr |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Quantità | 100 mL |