Learn More
Strontium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12976224 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12976224 500 mL Bottle 500mL
12966224 250 mL Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12976224 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    125.66€ / 500mL
    Risparmia 1.34€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Sr
Concentrazione 1±0.002 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Sr
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 500 mL