Learn More
Strontium Standard: Sr @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30002990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002990 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002990 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLSRN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Strontium Standard: Sr @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
CAS 7440-24-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Strontium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Sr
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sr
InChI Formula InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Quantità 100 mL
Peso formulazione 87.906 g/mol