Learn More
Strontium Standard: Sr @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17944266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17944266 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17944266 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOSR1000A50G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Strontium Standard: Sr @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
CAS 7440-24-6
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Strontium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Sr
Concentrazione 1000 μg/g
Sinonimo Sr
InChI Formula InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Quantità 50 g
Peso formulazione 87.906 g/mol