Learn More
Strontium titanium oxide substrate, 10x10x1mm, polished one side, 100 orientation
Codice prodotto. 11368857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368857 1 Ea. Pezzo
11358857 5 Ea. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038507.KT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-59-2
Formula molecolare O3SrTi
Molecular Weight (g/mol) 183.48
Numero MDL MFCD00049554
InChI Key VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC Name strontium;dioxido(oxo)titanium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Titanium Oxide Substrate
Nota nome Polished One Side
Colore White
Forma fisica Substrate
Quantità 1 Ea.