Learn More
(-)-Strychnine, 98%
Codice prodotto. 10511411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511411 25 g Bottiglia in vetro 25g
10012010 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158950250
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-24-9 | C21H22N2O2 | 334.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-24-9
Formula molecolare C21H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 334.42
Numero MDL MFCD00005941
InChI Key QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
Sinonimo strychnine, strychnidin-10-one, --strychnine, strychnin, 3h strychnine, unii-h9y79vd43j, sanaseed, estricnina, strychinos, strychnos
PubChem CID 441071
ChEBI CHEBI:28973
IUPAC Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one
SMILES O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Strychnine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 284.0°C to 286.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8985
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chlororform and hot ethanol,insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 334.41
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Strychnine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.