Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles
Descrizione
- Choose from a wide range of accessories for your Cole-Parmer hybridization incubator.
- Select from differnt capacity rotisseries and bottles to suit your specific applicaiton.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polyester |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 33.6 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 40 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cap |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.2 in. |
| Imballaggio | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Hybridization Bottle |