Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles
Codice prodotto. 12028503
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
260 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
40 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12028503 170 mm 40 mm Pezzo
12008503 260 mm 40 mm Pezzo
12018503 260 mm 75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12028503 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3945499
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
These Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles for Cole-Parmer™ INC-200D-H Series Stuart Hybridization Incubator/Shakers offer a wide range of options for any application.
  • Choose from a wide range of accessories for your Cole-Parmer hybridization incubator.
  • Select from differnt capacity rotisseries and bottles to suit your specific applicaiton.
Specifica
Materiale chiusura Polyester
Diametro (sistema imperiale) interno 1.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 33.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cap
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Imballaggio 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Hybridization Bottle