Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate (White), Ambient to 450°C, Ceramic
Codice prodotto. 16311766
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
16311766 Ceramic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16311766 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore CD150W
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Materiale corpo White Powder-Coated Metal
Descrizione White
Materiale piastra superiore Ceramic
Tipo di unità di controllo Digital
Size 6 x 6 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 450°C
Profondità (sistema imperiale) 11.75 in.
Profondità (sistema metrico) 30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.625 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Wattage 500 W
Requisiti elettrici 230 VAC, 50/60 Hz
Include Power cord with plug.
N. di posizioni 1
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante
Certificazione/Conformità CE
Warranty 3 Years
Display LED