Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate (White), Ambient to 325°C, Aluminum
Codice prodotto. 16341786
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore unitSize
16341786 Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16341786 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore SD150W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Materiale corpo White Powder-Coated Metal
Descrizione White
Materiale piastra superiore Aluminum
Tipo di unità di controllo Digital
Size 6 x 6 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 325°C
Profondità (sistema imperiale) 11.75 in.
Profondità (sistema metrico) 30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 11.813 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Wattage 700 W
Requisiti elettrici 230 VAC, 50/60 Hz
Include Power Cord with Plug
N. di posizioni 1
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante