Learn More
Cole-Parmer™ MP-200 Series Stuart™ Digital Melting Point Apparatus
Codice prodotto. 11446618
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
SMP10
SMP20
Tipo di display:
Display a LED a quattro cifre
Display a LED a tre cifre
Risoluzione:
0.1 °C
1°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di display Risoluzione Dimensione della confezione
11446618 SMP10 Display a LED a tre cifre 1°C Pezzo
11996458 SMP20 Display a LED a quattro cifre 0.1 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446618 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0301141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00€
    861.68€ / pezzi 1
    Risparmia 253.32€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Selezione, misurazione e visualizzazione digitale del punto di fusione, eliminando la necessità di un termometro. L'apparato per punto di fusione digitale Bibby Scientific™ Stuart™ visualizza la temperatura con una risoluzione di 0.1 grado, in base al modello scelto.
Select, measure and display melting point digitally and negate the need for a thermometer. ™
Progettato puntando a funzionamenti sicuri e semplici; adatto per l'ambito didattico. La temperatura viene selezionata, misurata e visualizzata in modo digitale, garantendone l'accuratezza ed eliminando la necessità di un termometro.
  • Selezione e visualizzazione digitale della temperatura
  • Azionamento semplice con funzione di temperatura preimpostata dall'utente
  • Ideale per l'utilizzo didattico
  • Analisi e visione contemporanea di due campioni mediante una lente di ingrandimento con osservazione nitida, coadiuvata dall'illuminazione incorporata.
  • Piedini posteriori allungabili per azionare l'unità all'angolo di visione ottimale.
  • Accesso completo al blocco per una pulizia agevolata.
  • Istruzioni semplici da seguire stampate direttamente sullo strumento nella maggior parte delle lingue europee, per la massima semplicità d'uso.
  • Fornito completo di certificato di calibrazione indicante il numero di serie, per garantire la tracciabilità.
SMP10 Model:
  • Displays temperature to 1 degree resolution
  • °
SMP20 Model
  • Displays temperature to 0.1 degree resolution as well as a variable ramp rate and hold key so that the exact melt temperature can be recorded.
  • °
Specifica
Product Type Strumento per punto di fusione
Tensione 230V
Wattage 75w
Accuracy 1°C
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione
Dimensioni (L x P x A) 220 x 160 x 170 mm
Tipo di display Display a LED a tre cifre
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 75w
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'utilizzo didattico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Up to two 1.9 mm dia. capillary tube samples
Altezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Modello SMP10
Quantità confezione 1 Each
Risoluzione 1°C
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente fino a 300°C
Peso (sistema metrico) 1.8kg
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Frequenza 50Hz