Learn More
Cole-Parmer™ MP-200 Series Stuart™ Digital Melting Point Apparatus
Codice prodotto. 11996458
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
SMP10
SMP20
Tipo di display:
Display a LED a quattro cifre
Display a LED a tre cifre
Risoluzione:
0.1 °C
1°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di display Risoluzione Dimensione della confezione
11996458 SMP20 Display a LED a quattro cifre 0.1 °C Pezzo
11446618 SMP10 Display a LED a tre cifre 1°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996458 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0301147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1422.52€ / pezzi 1
    Risparmia 97.48€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Selezione, misurazione e visualizzazione digitale del punto di fusione, eliminando la necessità di un termometro. L'apparato per punto di fusione digitale Bibby Scientific™ Stuart™ visualizza la temperatura con una risoluzione di 0.1 grado, in base al modello scelto.
Select, measure and display melting point digitally and negate the need for a thermometer. ™
Progettato puntando a funzionamenti sicuri e semplici; adatto per ambito didattico. La temperatura viene selezionata, misurata e visualizzata in modo digitale, garantendone l'accuratezza ed eliminando la necessità di un termometro.
  • Selezione e visualizzazione digitale della temperatura
  • Azionamento semplice con capacità di plateau
  • Ideale per ambito didattico
  • Analisi e visione contemporanea di due campioni mediante una lente di ingrandimento con osservazione nitida, coadiuvata dall'illuminazione incorporata.
  • Piedini posteriori allungabili per azionare l'unità all'angolo di visione ottimale.
  • Accesso completo al blocco per una pulizia agevolata.
  • Istruzioni semplici da seguire stampate direttamente sullo strumento nella maggior parte delle lingue europee, per la massima semplicità d'uso.
  • Fornito completo di certificato di calibrazione indicante il numero di serie, per garantire la tracciabilità.
Modello SMP10:
  • visualizzazione della temperatura con risoluzione di 1 grado
  • Riscaldamento a velocità fissa di 2°C al minuto
Modello SMP20:
  • visualizzazione della temperatura con risoluzione di 0.1 grado, velocità di aumento progressivo variabile e tasto di mantenimento per registrare l'esatta temperatura di fusione.
  • Riscaldamento a una velocità selezionata all'utente compresa tra 1 e 10°C al minuto
Specifica
Product Type Strumento per punto di fusione
Tensione 230 V
Wattage 75 W
Accuracy 1°C
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione
Dimensioni (L x P x A) 220 x 160 x 170 mm
Tipo di display Display a LED a quattro cifre
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 75 W
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'utilizzo didattico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Up to two 1.9 mm dia. capillary tube samples
Altezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Modello SMP20
Quantità confezione 1 ciascuno
Risoluzione 0.1 °C
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente fino a 300°C
Peso (sistema metrico) 1.8 kg
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Frequenza 50 Hz