Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a rulli per provette digitale Stuart™
Codice prodotto. 11426498
Cambia vista
Click to view available options
Include:
6 Rollers
9 Rollers
Profondità (sistema metrico):
255mm
375mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Profondità (sistema metrico) unitSize
11426498 6 Rollers 255mm Pezzo
11436498 9 Rollers 375mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426498 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore SRT6D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Agitazione delicata ma efficiente mediante un'azione basculante e rotante. ™
L'agitatore a rulli offre un'agitazione delicata ma efficiente mediante un'azione basculante e rotante. Il modello a sei rulli occupa poco spazio, mentre quello a nove rulli ha una maggiore capacità. These advanced digital models offer variable speed from 5 to 60rpm and a built-in digital timer which can either set from 1 second to 90 minutes, 1 minute to 9 hours or in 'minutes-only' mode up to 9999 minutes for maximum versatility. Consigliato per l'agitazione di campioni ematici, sostanze viscose e sospensioni liquide-solide, che richiedono un'areazione minima. °° Both roller mixers are robustly constructed and designed for easy cleaning, having plastic rollers and a drip tray to collect accidental spillages. Most sizes of tubes, Bijoux, Universals and bottles can be accommodated, up to 100mm diameter. Un sistema accessorio impilabile SRT/STACK è disponibile nel caso fosse necessario risparmiare spazio.
  • Rocking and rolling action for complete mixing
  • Digital variable speed models with integrated timer
  • Six roller design with small footprint or nine roller model for high throughput
  • Designed for continuous or timed quiet operation
  • °
  • Gentle, highly efficient, rocking and rolling action.
  • Small space saving footprint
  • Variable speed from 5 to 60rpm
  • “”
  • Recommended for mixing blood samples, viscous substances and liquid-solid suspensions where minimum aeration is required
  • Most sizes of tubes, Bijoux, Universals and bottles can be accommodated, up to 100mm diameter
  • Accessory stacking system SRT/STACK is available where bench space is at a premium.
Specifica
Intervallo di velocità 5 to 60RPM
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 50w
Tensione 230V
Wattage 50w
Frequenza 50Hz
Profondità (sistema metrico) 255mm
Dimensioni (L x P x A) 340 x 565 x 110mm
Altezza (sistema metrico) 110mm
Lunghezza (sistema metrico) 340mm
Larghezza (sistema metrico) 565mm
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello SRT6D
Da utilizzare con (applicazione) Mixing blood samples, viscous substances and liquid-solid suspensions where minimum aeration is required
Intervallo di umidità up to 80%
Include 6 Rollers
Quantità confezione 1 cad.
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 9 hr.