Learn More
Cole-Parmer™ Blocco a bagno secco Stuart™
Codice prodotto. 12097204
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analogico
Digitale
Dual Control Digital
Elettronica sensibile
N. di blocchi:
2
3
Temperature Range (Metric):
50°C to 200°C
8 - 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 200 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo N. di blocchi Temperature Range (Metric) unitSize
12097204 Digitale 3 8 - 130 °C Pezzo
12087204 Analogico 2 Da +8 a 130 °C Pezzo
11476568 Elettronica sensibile 2 Da +8 a 130 °C Pezzo
11496568 Elettronica sensibile 3 Da +8 a 200 °C Pezzo
11406578 Digitale 2 Da +8 a 130 °C Pezzo
11920925 Dual Control Digital 2 50°C to 200°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12097204 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3661013
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
  • Hot warning light indicates when the block temperature is above 50°C
Dry block heaters are designed for precise heating of test tubes, microcentrifuge tubes, cuvettes, and microtiter plates. The large thermal mass of the aluminum blocks provides very accurate and stable temperature control. The ''number of blocks accepted'' indicates the number of single-width blocks accepted by each heater. A heater that accepts two single-width blocks will also accept one double-width block.
Specifica
Tipo di unità di controllo Digitale
Capacità Heating Blocks
Materiale Metal
No. of Places 3 blocchi
Tipo di spina UK
Temperature Range (Metric) 8 - 130 °C
Tipo Bagno secco
N. di blocchi 3
Stabilità termica A 37 °C ±0.1 °C
Uniformità termica All'interno del blocco a 37 °C ±0.1 °C; all'interno del blocco a 130 °C ±1 °C
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Profondità (sistema imperiale) 11 in.
Profondità (sistema metrico) 280 mm
Peso (sistema metrico) 3.2 kg
Tensione 230 V
Wattage 450 w
Frequenza 50 Hz