Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flat Lid
Codice prodotto. 12737969
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12L Bath
18 and 26L Bath
48L Bath
8L Bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12737969 48L Bath Pezzo
12717969 12L Bath Pezzo
12727969 18 and 26L Bath Pezzo
12707969 8L Bath Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12737969 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1212294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    222.91€ / pezzi 1
    Risparmia 37.09€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
Enhance the performance of your Techne baths and circulators
  • Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
  • Manufactured from stainless steel and available to fit 8 L baths to help prevent evaporation losses.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 48L Bath