Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ HM100C Model Heating Mantle
Codice prodotto. 12910161
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12910161 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910161 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1011259
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Profondità (sistema metrico) 175 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 175 x 175 x 170mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 100w
Modello HM100C
Materiale Aluminum
Forma Round
Wattage 100w
Larghezza (sistema metrico) 175mm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Da utilizzare con (applicazione) Emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Frequenza 50/60 Hz