Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ HM2000C Model Heating Mantle
Codice prodotto. 12950161
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12950161 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12950161 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1011262
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Profondità (sistema metrico) 175 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 175 x 175 x 170mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 100w
Modello HM2000C
Materiale Aluminum
Forma Round
Wattage 360w
Larghezza (sistema metrico) 175mm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Da utilizzare con (applicazione) Emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Frequenza 50/60 Hz