Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ HM250C Model Heating Mantle
Codice prodotto. 12920161
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12920161 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920161 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1011263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00€
    709.45€ / pezzi 1
    Risparmia 247.55€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Profondità (sistema metrico) 175 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 175 x 175 x 150mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 200W
Modello HM250C
Materiale Aluminum
Forma Round
Wattage 200w
Larghezza (sistema metrico) 175mm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Da utilizzare con (applicazione) Emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Frequenza 50/60 Hz