Learn More
Cole-Parmer™ Piastra riscaldante Stuart™
Codice prodotto. 11426518
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Metal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11426518
Marca: Cole-Parmer™ SD500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
  • Digital setting and control of plate temperature
  • Accurate temperature control by microprocessor
  • Easy to use controls
  • Aluminum top plate gives very even plate temperature and uniform heating conditions.
  • Hotplate with microprocessor control for accurate monitoring of the plate temperature.
  • Large capacity to accommodate multiple vessels or microscope slides.
Specifica
Materiale piastra superiore Metal
Tipo di unità di controllo Microprocessore
Size 11.8 x 19.7 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 300°C
Profondità (sistema metrico) 360 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema metrico) 520 mm
Wattage 1500 w
Requisiti elettrici 230 V, 50-60 Hz, 1500 W
Frequenza 50-60 Hz
Modello SD500
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante