Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Codice prodotto. 11446518
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Altezza (sistema metrico):
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11446518
Marca: Cole-Parmer™ 0480013
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
  • Durable alloy plate top.
  • Even and consistent heating.
  • Temperature controlled with an easy to use dial.
  • Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Specifica
Materiale piastra superiore Silumin
Tipo di unità di controllo Analog
Size 11.8 x 19.7 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 300°C
Profondità (sistema metrico) 360 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema metrico) 520 mm
Wattage 1500 w
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 1500 w
Frequenza 50/60 Hz
Modello SB500
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante
Display Analog
Dimensioni (L x P x A) 11.8 in. x 19.7 in.