Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Altezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Durable alloy plate top.
- Even and consistent heating.
- Temperature controlled with an easy to use dial.
- Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Silumin |
| Tipo di unità di controllo | Analog |
| Size | 11.8 x 11.8 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Ambient to 300°C |
| Profondità (sistema metrico) | 365 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Peso (sistema metrico) | 6 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Wattage | 600 w |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 600 w |
| Vedi altri risultati |